Tisk…
2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L13783.03EA 2130 CZK
L13783.03 L13783.06
2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
2,4-Diaminoquinazoline
Vzorec: C₈H₈N₄
MW: 160,18 g/mol
Bod tání: 254…258 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236032
CAS číslo: 1899-48-5