Tisk…
1-Amino-4-bromo-2-methyl-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL246697-5GEA 3000 CZK
SIAL246697-5G
1-Amino-4-bromo-2-methyl-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
1-Amino-4-bromo-2-methyl-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₅H₁₀BrNO₂
MDL Number: MFCD00001221
CAS číslo: 81-50-5
EINECS: 201-355-6