Tisk…
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12972111EA 3040 CZK
EHERC12972111
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₅H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00001220
CAS číslo: 82-28-0
EINECS: 201-408-3