Tisk…
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
42994-25MGEA 0 CZK
42994-25MG
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone, Supelco®
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₅H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00001220
CAS číslo: 82-28-0
EINECS: 201-408-3