Tisk…
2-(Hydroxymethyl)-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL226521-1GEA 1610 CZK
SIAL226521-1G
2-(Hydroxymethyl)-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₅H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00001236
CAS číslo: 17241-59-7
EINECS: 241-274-3