Tisk…
(R)-α-(2-Oxiranyl)anisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL29438-1G-FEA 0 CZK
SIAL29438-1G-F
(R)-α-(2-Oxiranyl)anisole, Sigma-Aldrich®
(R)-α-(2-Oxiranyl)anisole
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MDL Number: MFCD06659025
CAS číslo: 71031-02-2