Tisk…
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL04855-5G-FEA 0 CZK
SIAL04855-5G-F
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole, Sigma-Aldrich®
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MDL Number: MFCD06659026
CAS číslo: 71031-03-3