Tisk…
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H51146.06EA 5870 CZK
H51146.06 H51146.03
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₂H₁₄BF₃KNO
MW: 295,15
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977715
CAS číslo: 1359865-98-7