Tisk…
1-Bromopropane-[D₇] (98% D) stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with copper
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL614874-5GEA 0 CZK
SIAL614874-5G
1-Bromopropane-[D₇] (98% D) stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
1-Bromopropane-[D₇]
Vzorec: C₃D₇Br
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074113
UN: 2344
ADR: 3,III