2-Bromopropane-[D₇] (98% D), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL375608-5GEA
8240
CZK
SIAL375608-5G
SIAL375608-1G
2-Bromopropane-[D₇] (98% D), Sigma-Aldrich®
2-Bromopropane-[D₇]
Vzorec:
C₃D₇Br MW: 130,03 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075610 CAS číslo: 39091-63-9 UN: 2344 ADR: 3,II |