Tisk…
Di-n-octyl phthalate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
41522.APEA 21690 CZK
41522.AP 41522.AE 41522.AC
Di-n-octyl phthalate ≥98%
Di-n-octyl phthalate
Plasticizer
Vzorec: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
Bod varu: 380 °C
Bod tání: –25 °C
Hustota: 0,98
Bod vzplanutí: 219 °C (426 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015292
CAS číslo: 117-84-0
EINECS: 204-214-7