Tisk…
Di-n-octyl phthalate
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILULM61291.2EA 6000 CZK
PROOCILULM61291.2
Di-n-octyl phthalate
Di-n-octyl phthalate
Vzorec: C₂₄H₃₈O₄
MW: 390,56 g/mol
MDL Number: MFCD00015292
CAS číslo: 117-84-0
EINECS: 204-214-7