Di-n-octyl phthalate ≥98.0% (by GC), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL80153-100MLEA
5990
CZK
SIAL80153-100ML
Di-n-octyl phthalate ≥98.0% (by GC), Sigma-Aldrich®
Di-n-octyl phthalate
Vzorec:
C₂₄H₃₈O₄ MW: 390,56 g/mol Hustota: 0,980 g/mL (20 °C) (lit.) Bod vzplanutí: 109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015292 CAS číslo: 117-84-0 EINECS: 204-214-7 UN: 3082 ADR: 9,III |