Tisk…
5-tert-Butyl-o-anisidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL412627-10GEA 1770 CZK
SIAL412627-10G
5-tert-Butyl-o-anisidine, Sigma-Aldrich®
5-tert-Butyl-o-anisidine
Vzorec: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,26 g/mol
MDL Number: MFCD00026299
CAS číslo: 3535-88-4