Tisk…
Zinc sulphate 0.3 mol/l (0.3 N) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
SIALZ2876-500MLEA 0 CZK
SIALZ2876-500ML
Zinc sulphate 0.3 mol/l (0.3 N) vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Zinc sulphate
Vzorec: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011302
CAS číslo: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III