Tisk…
n-Hexadekan-D34 (98% D)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Nebezpečí
PROOCIL-DLM-203-5EA 25730 CZK
PROOCIL-DLM-203-5 PROOCILDLM-203-0.1
n-Hexadekan-D34 (98% D)
n-Hexadekan-D34
Vzorec: D₃C(CD₂)₁₄CD₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 15716-08-2
EINECS: 208-878-9