Tisk…
4-Isopropylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17459.03EA 3570 CZK
L17459.03 L17459.06
4-Isopropylphenylboronic acid ≥98%
4-Isopropylphenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Bod tání: 142…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074614
CAS číslo: 16152-51-5