Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, rods
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H25890.03EA
3000
CZK
H25890.03
H25890.06
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine 98%, rods
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine
Vzorec:
C₁₄H₁₄ClP MW: 248,688 g/mol Bod varu: 174…178 °C (3 mmHg) Bod tání: 57 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038733 CAS číslo: 36042-94-1 EINECS: 000-000-0 UN: 1760 ADR: 8,II |