Tisk…
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL686697-1GEA 3150 CZK
SIAL686697-1G SIAL686697-5G
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine, Sigma-Aldrich®
Chlorobis(2-methylphenyl)phosphine
Vzorec: C₁₄H₁₄ClP
MW: 248,688 g/mol
MDL Number: MFCD04038733
CAS číslo: 36042-94-1
UN: 1760
ADR: 8,II