Tisk…
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H25886.03EA 4950 CZK
H25886.03 H25886.06
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine
Vzorec: C₁₂H₈Cl₃P
Bod varu: 184…186 °C (2,5 mmHg)
Bod tání: 52…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909564
CAS číslo: 13685-26-2
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II