Tisk…
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine 95%, rods
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H25889.03EA 3340 CZK
H25889.03
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine 95%, rods
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine
Vzorec: C₁₄H₁₄ClP
MW: 248,69
Bod varu: 180…184 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,159
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01630844
CAS číslo: 1019-71-2
EINECS: 000-000-0
UN: 1760
ADR: 8,II