3,6-Dichloropicolinic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H27146.06EA
11050
CZK
H27146.06
H27146.03
3,6-Dichloropicolinic acid 96%
3,6-Dichloropicolinic acid
Vzorec:
C₆H₃Cl₂NO₂ MW: 192,00 Bod tání: ∼ 150 °C (rozkl.) Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00078655 CAS číslo: 1702-17-6 EINECS: 216-935-4 |