Tisk…
3,6-Dichloropicolinic acid
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11690000EA 2930 CZK
EHERC11690000
3,6-Dichloropicolinic acid
3,6-Dichloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00 g/mol
MDL Number: MFCD00078655
CAS číslo: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4