Tisk…
3,6-Dichloropicolinic acid, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
36758-250MGEA 0 CZK
36758-250MG
3,6-Dichloropicolinic acid, Supelco®
3,6-Dichloropicolinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192,00
MDL Number: MFCD00078655
CAS číslo: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4