Tisk…
6-Chloro-2,3-difluoroanisole ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H34357.06EA 14490 CZK
H34357.06 H34357.03
6-Chloro-2,3-difluoroanisole ≥97%
6-Chloro-2,3-difluoroanisole
Vzorec: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,57
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201078
CAS číslo: 1373921-04-0