Tisk…
α-Chlorothioanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL216631-25GEA 7220 CZK
SIAL216631-25G SIAL216631-5G
α-Chlorothioanisole, Sigma-Aldrich®
α-Chlorothioanisole
Vzorec: C₇H₇ClS
MDL Number: MFCD00000921
CAS číslo: 7205-91-6
EINECS: 230-579-7