Tisk…
3-(2-Ethoxyphenyl)propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33569.06EA 1560 CZK
H33569.06 H33569.03 H33569.14
3-(2-Ethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2-Ethoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Bod tání: 77…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016549
CAS číslo: 220285-28-9