Tisk…
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17205.22EA 13110 CZK
L17205.22 L17205.14 L17205.06
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid ≥98%
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Bod tání: 51…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06799065
CAS číslo: 100836-85-9