3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL575666-5GEA
0
CZK
SIAL575666-5G
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₄ MW: 210,23 |
MDL Number:
MFCD00598205 CAS číslo: 22174-29-4 |