Tisk…
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL575666-5GEA 0 CZK
SIAL575666-5G
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23
MDL Number: MFCD00598205
CAS číslo: 22174-29-4