Tisk…
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33566.03EA 1020 CZK
H33566.03 H33566.14 H33566.06
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Bod tání: 61…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060325
CAS číslo: 10538-49-5