Tisk…
3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33230.14EA 9170 CZK
H33230.14 H33230.06 H33230.03
3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid ≥97%
3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₂H₁₆O₅
Bod tání: 70…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002773
CAS číslo: 33130-04-0
EINECS: 251-389-0