3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H34208.03EA
2430
CZK
H34208.03
H34208.06
H34208.09
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₆O₅ Bod tání: 140…144 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045944 CAS číslo: 74737-05-6 EINECS: 277-978-2 |