Tisk…
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H53265.06EA 4290 CZK
H53265.06 H53265.03
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95
Bod tání: 228…233 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664239
CAS číslo: 170981-26-7