Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile 95%, JRD
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H31695.MDEA 1340 CZK
H31695.MD H31695.03
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile 95%, JRD
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832329
CAS číslo: 1017778-48-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III