Tisk…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Nebezpečí
H33876.03EA 1350 CZK
H33876.03 H33876.06
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652437
UN: 3276
ADR: 6.1,III