Tisk…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26458.09EA 7690 CZK
H26458.09 H26458.03
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115894
CAS číslo: 886498-08-4
EINECS: None
UN: 3276
ADR: 6.1,III