Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
H32216.06EA 10950 CZK
H32216.06 H32216.03
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%, JRD
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519332
CAS číslo: 1092460-82-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III