Tisk…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26667.03EA 3990 CZK
H26667.03 H26667.06
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660253
CAS číslo: 886501-14-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III