Tisk…
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Benzenepropanoic acid, 2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)-3-[2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
H34201.MDEA 793 CZK
H34201.MD H34201.03
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₃
MW: 252,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16652497
CAS číslo: 1240257-16-2