Tisk…
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
Varování
H32721.03EA 4400 CZK
H32721.03 H32721.MD
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248,20
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09025376
CAS číslo: 916420-57-0