Tisk…
3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H34036.03EA 2650 CZK
H34036.03 H34036.MD
3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₃
MW: 252,16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999449
CAS číslo: 1240256-80-7