Tisk…
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%, JRD
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32428.03EA 4400 CZK
H32428.03 H32428.MD
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%, JRD
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248,20
Bod tání: 94…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519317
CAS číslo: 1005205-20-8