5-Amino-2,4-difluorophenol 98%
|
Nebezpečí
|
H32479.06EA
8960
CZK
H32479.06
5-Amino-2,4-difluorophenol 98%
5-Amino-2,4-difluorophenol
Vzorec:
C₆H₅F₂NO MW: 145,11 g/mol Bod tání: ∼ 177 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04973718 CAS číslo: 113512-71-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |