Tisk…
4-Amino-3,5-difluorophenol 98%
Varování
H32493.03EA 4840 CZK
H32493.03 H32493.MD
4-Amino-3,5-difluorophenol 98%
4-Amino-3,5-difluorophenol
Vzorec: C₆H₅F₂NO
MW: 145,11 g/mol
Bod tání: 147…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094491
CAS číslo: 135086-76-9