Tisk…
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32706.03EA 5600 CZK
H32706.03 H32706.MD
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₉H₉F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832284
CAS číslo: 1017778-02-7