N,N'-Diisopropylethylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A17114.22EA
12320
CZK
A17114.22
A17114.14
N,N'-Diisopropylethylenediamine 97%
N,N'-Diisopropylethylenediamine
Vzorec:
C₈H₂₀N₂ MW: 144,26 Bod varu: 169…171 °C Hustota: 0,798 Bod vzplanutí: 51 °C (123 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008864 CAS číslo: 4013-94-9 EINECS: 223-666-6 ADR: 3,III |