Tisk…
N,N'-Diisopropylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL298964-25GEA 12520 CZK
SIAL298964-25G SIAL298964-5G
N,N'-Diisopropylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N,N'-Diisopropylethylenediamine
Vzorec: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
MDL Number: MFCD00008864
CAS číslo: 4013-94-9
EINECS: 223-666-6