Tisk…
2-Allylanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL706760-5GEA 2100 CZK
SIAL706760-5G
2-Allylanisole, Sigma-Aldrich®
2-Allylanisole
Vzorec: C₁₀H₁₂O
MDL Number: MFCD00272573
CAS číslo: 3698-28-0