Tisk…
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L17278.03EA 697 CZK
L17278.03 L17278.06
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98%
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₉H₁₉BO₃
MW: 186,06 g/mol
Bod varu: 73 °C (15 mmHg)
Hustota: 0,912
Bod vzplanutí: 42 °C (107 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192241
CAS číslo: 61676-62-8
ADR: 3,III