2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL673943-5GEA
0
CZK
SIAL673943-5G
SIAL673943-25G
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec:
C₇H₁₅BO₃ MW: 158,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD03093086 CAS číslo: 1195-66-0 |